Níquel ≥99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
10595.CH
10595.CJ
10595.RX
10595.CHEA
137
EUR
10595.CH
10595.CJ
10595.RX
Níquel ≥99% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.127 mm
Níquel
Purity: 99+%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈67.8g/20x30cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1453 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,06582 |