Níquel 99,996 Metals basis, powder, Puratronic® -120 mesh C_0,05
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10674.14 10674.22 10674.36
10674.14EA 105 EUR
10674.14 10674.22 10674.36
Níquel 99,996 Metals basis, powder, Puratronic® -120 mesh C_0,05
Níquel
Purity: 99.996% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,06582