Níquel ≥99.994% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
10931.G2 10931.G6 10931.H2
10931.G2EA 150 EUR
10931.G2 10931.G6 10931.H2
Níquel ≥99.994% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Níquel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582