Níquel 99,9945 Metals basis, foil, Puratronic®, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12043.FF 12043.FI 12043.GH
12043.FFEA 182 EUR
12043.FF 12043.FI 12043.GH
Níquel 99,9945 Metals basis, foil, Puratronic®, Grosor: 1.0 mm (0.04 in)
Níquel
Purity: 99.9945% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈5.6g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582