Níquel 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12044.FF 12044.FI 12044.GH
12044.FFEA 154 EUR
12044.FF 12044.FI 12044.GH
Níquel 99,994 Metals basis, foil, Puratronic®, Grosor: 0.5 mm (0.02 in)
Níquel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582