Níquel ≥99.994% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12045.FY 12045.HL
12045.FYEA 584 EUR
12045.FY 12045.HL
Níquel ≥99.994% (metals basis), láminas, Puratronic®, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Níquel
Purity: 99.994% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈2.8g/25x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582