Níquel ≥99.999% (metals basis), en polvo, Puratronic® (max. 100ppm C)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
12966.14 12966.22 12966.A1
12966.14EA 179 EUR
12966.14 12966.22 12966.A1
Níquel ≥99.999% (metals basis), en polvo, Puratronic® (max. 100ppm C)
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 2371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1455 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II