Níquel ≥99.8% (metals basis), escamas -325 mesh, Grosor: 0,37 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
13788.30 13788.A1
13788.30EA 77.3 EUR
13788.30 13788.A1
Níquel ≥99.8% (metals basis), escamas -325 mesh, Grosor: 0,37 µm
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Índice Merck: 12,06582