Níquel ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.787 mm (0.031 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
14193.GH 14193.HP
14193.GHEA 68.6 EUR
14193.GH 14193.HP
Níquel ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.787 mm (0.031 in)
Níquel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈70g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582