Níquel 99,5 Metals basis, plate, annealed, Grosor: 6.35 mm (0.25 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
14194.FI 14194.GH
14194.FIEA 184 EUR
14194.FI 14194.GH
Níquel 99,5 Metals basis, plate, annealed, Grosor: 6.35 mm (0.25 in)
Níquel
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈141.3g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582