Níquel 99,99 Metals basis, pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
35482.36 35482.A3
35482.36EA 219 EUR
35482.36 35482.A3
Níquel 99,99 Metals basis, pieces 5x5 cm (2.0x2.0 in)
Níquel
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Thickness ≈0.5-1.5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582