Níquel ≥99.8% (metals basis excluding Co), lámina fina (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
35814.FIEA 82.4 EUR
35814.FI 35814.GH
Níquel ≥99.8% (metals basis excluding Co), lámina fina (max. 0.8% Co), Thickness: 0.0125 mm (0.000492 in)
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, not certified pinhole free Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582