Níquel ≥99.98% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40672.BU 40672.BW 40672.G1
40672.BUEA 52.8 EUR
40672.BU 40672.BW 40672.G1
Níquel ≥99.98% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.025 mm (0.001 in)
Níquel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.0044g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582