Níquel 99,95 Metals basis exCo, foil_ultrathin, Grosor: 1.0 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
40713.FF 40713.FI
40713.FFEA 380 EUR
40713.FF 40713.FI
Níquel 99,95 Metals basis exCo, foil_ultrathin, Grosor: 1.0 µm
Níquel
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Not supported Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582