Níquel 99 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
41785.H7 41785.I1
41785.H7EA 118 EUR
41785.H7 41785.I1
Níquel 99 Metals basis, wire, annealed, Ø 0.15 mm (0.006 in) (Nickel 200)
Níquel
Form: ∼0.16g/m
Temper: soft
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582