Níquel ≥99.98% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
42325.09
42325.18
42325.30
42325.09EA
69
EUR
42325.09
42325.18
42325.30
Níquel ≥99.98% (metals basis), bala, Longitud: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Níquel
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈0.22g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni MW: 58.69 g/mol Pto. Ebullición: 3007 Pto. de fusión: 1453 Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1 III Índice Merck: 12,06582 |