Níquel 99,98 Metals basis, slug, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
42326.09 42326.18 42326.30
42326.09EA 52.9 EUR
42326.09 42326.18 42326.30
Níquel 99,98 Metals basis, slug, Longitud: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Níquel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈0.45g/slug Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582