Níquel 99,8 Metals basis, powder_spherical -100+325 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
42733.30 42733.A1
42733.30EA 120 EUR
42733.30 42733.A1
Níquel 99,8 Metals basis, powder_spherical -100+325 mesh
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,06582