Níquel ≥99.98% (metals basis), alambre, recocido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43134.G6 43134.G2
43134.G6EA 509 EUR
43134.G6 43134.G2
Níquel ≥99.98% (metals basis), alambre, recocido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Níquel
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈28.0g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582