Níquel ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43761.G1 43761.G5
43761.G1EA 150 EUR
43761.G1 43761.G5
Níquel ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Níquel
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: ≈1.75g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1453 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,06582