Níquel ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
43763.BY
43763.BU
43763.BQ
43763.BYEA
942
EUR
43763.BY
43763.BU
43763.BQ
Níquel ≥99.999% (metals basis), alambre, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Níquel
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈28.0g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1453 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,06582 |