Níquel ≥99.8% (metals basis), en polvo -150+200 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44739.22 44739.36 44739.A3
44739.22EA 59 EUR
44739.22 44739.36 44739.A3
Níquel ≥99.8% (metals basis), en polvo -150+200 mesh
Níquel
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-02-0 Appearance: Gray Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Índice Merck: 12,06582