Níquel ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44822.FI
44822.GH
44822.HP
44822.FIEA
41.7
EUR
44822.FI
44822.GH
44822.HP
Níquel ≥99.5% (metals basis), láminas, recocido, Grosor: 0.25 mm (0.01 in)
Níquel
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-02-0
Physical Form: ≈5.6g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011137
Formula:
Ni Pto. Ebullición: 3007 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1453 °C Densidad: 8,9 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011137 Núm. CAS: 7440-02-0 EINECS: 231-111-4 UN: 3089 ADR: 4.1,III Índice Merck: 12,06582 |