Níquel, gauze_wire 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
45099.HB 45099.FL 45099.GT
45099.HBEA 431 EUR
45099.HB 45099.FL 45099.GT
Níquel, gauze_wire 60 mesh, Ø 0.18 mm (0.007 in)
Níquel
CAS No.: 7440-02-0 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011137
Formula: Ni
MW: 58.69 g/mol
Pto. Ebullición: 3007
Pto. de fusión: 1453
Densidad: 8.9 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 12,06582