Níquel, en polvo, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12277.0250 1.12277.1000
1.12277.0250EA 174 EUR
1.12277.0250 1.12277.1000
Níquel, en polvo, Sigma-Aldrich®
Níquel
Formula: Ni
Pto. Ebullición: 2371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1455 °C
Densidad: 8,9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011137
Núm. CAS: 7440-02-0
EINECS: 231-111-4
UN: 3089
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1453 °C
Molar Mass 58.69 g/mol
Bulk Density 1600 - 2600 kg/m3
Boiling Point 2832 °C
Density 8.90 g/cm3 (25 °C)