Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10277.G2
10277.G6
10277.G2EA
159
EUR
10277.G2
10277.G6
Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.127 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.15g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1555 °C Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Índice Merck: 12,07121 |