Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10278.G1
10278.G5
10278.G1EA
225
EUR
10278.G1
10278.G5
Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.6g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1555 °C Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Índice Merck: 12,07121 |