Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10278.G1 10278.G5
10278.G1EA 225 EUR
10278.G1 10278.G5
Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.25 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.6g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densidad: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6