Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.5 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10279.BW 10279.CB 10279.CD
10279.BWEA 441 EUR
10279.BW 10279.CB 10279.CD
Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121