Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10280.BS 10280.BW 10280.CB
10280.BSEA 353 EUR
10280.BS 10280.BW 10280.CB
Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈9.44g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121