Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10280.BS
10280.BW
10280.CB
10280.BSEA
353
EUR
10280.BS
10280.BW
10280.CB
Paladio ≥99.9% (metals basis), alambre, Ø 1.0 mm
Palladium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈9.44g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd MW: 106.420 g/mol Densidad: 12.02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 |