Paladio ≥99.99% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.5 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
10961.BW 10961.CB 10961.CD
10961.BWEA 441 EUR
10961.BW 10961.CB 10961.CD
Paladio ≥99.99% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.99+% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈2.36g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densidad: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6