Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11514.FF 11514.FI
11514.FFEA 1370 EUR
11514.FF 11514.FI
Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.5 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈3.8g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densidad: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6