Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11515.FF 11515.FI 11515.GH
11515.FFEA 568 EUR
11515.FF 11515.FI 11515.GH
Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.1 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.75g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121