Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11516.FF 11516.FI 11516.GH
11516.FFEA 710 EUR
11516.FF 11516.FI 11516.GH
Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.25 mm
Palladium
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121