Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.025 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
11517.FF 11517.FI 11517.GH
11517.FFEA 121 EUR
11517.FF 11517.FI 11517.GH
Paladio ≥99.9% (metals basis), láminas, Thickness: 0.025 mm
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈0.2g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121