Paladio ≥99.95% (metals basis), barras, Ø 6.35 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
12557.DH 12557.DM
12557.DHEA 0 EUR
12557.DH 12557.DM
Paladio ≥99.95% (metals basis), barras, Ø 6.35 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Physical Form: ≈3.80g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Densidad: 12.02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6