Paladio ≥99.95% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0,0125 mm (0.0005 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
40744.FF
40744.FI
40744.FFEA
299
EUR
40744.FF
40744.FI
Paladio ≥99.95% (metals basis), lámina fina, Thickness: 0,0125 mm (0.0005 in)
Palladium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-05-3
Physical Form: ≈0.094g/25x25mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011167
Formula:
Pd Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 1555 °C Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011167 Núm. CAS: 7440-05-3 EINECS: 231-115-6 Índice Merck: 12,07121 |