Paladio ≥99.95% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.203 mm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
45072.G1 45072.G6
45072.G1EA 59 EUR
45072.G1 45072.G6
Paladio ≥99.95% (metals basis), alambre, duro, Ø 0.203 mm
Palladium
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Pto. Ebullición: 3167 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1555 °C
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
Índice Merck: 12,07121