Paladio 99.99% (trace metals basis), en polvo - 20 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
193690010 193690050 193690250
ACRO193690010EA 398 EUR
ACRO193690010 ACRO193690050 ACRO193690250
Paladio 99.99% (trace metals basis), en polvo - 20 mesh
Palladium
Formula: Pd
MW: 106.420 g/mol
Pto. de fusión: 1555 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Grey to black Powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %