Paladio ≥99.995% (metals basis), en polvo, Premion® , -22 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
10788.03 10788.06 10788.93
10788.03EA 375 EUR
10788.03 10788.06 10788.93
Paladio ≥99.995% (metals basis), en polvo, Premion® , -22 mesh
Palladium
Purity: 99.995% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III