Paladio ≥99.9% (metals basis), en polvo , -60 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
43010.04 43010.09
43010.04EA 747 EUR
43010.04 43010.09
Paladio ≥99.9% (metals basis), en polvo , -60 mesh
Palladium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00011167
Formula: Pd
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III