Paladio ≥99%, en polvo, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.19225.0001 1.19225.0005
1.19225.0001EA 521 EUR
1.19225.0001 1.19225.0005
Paladio ≥99%, en polvo, EMSURE® para análisis, Supelco®
Palladium
Formula: Pd
MW: 106,420 g/mol
Densidad: 12,02 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011167
Núm. CAS: 7440-05-3
EINECS: 231-115-6
ADR: 4.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 1554 °C
Molar Mass 106.4 g/mol
Boiling Point 2200 - 2900 °C
Density 12.02 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable