Platino, negro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Platinium
195210010 195210050
ACRO195210010EA 421 EUR
ACRO195210010 ACRO195210050
Platino, negro 98%
Platino
Formula: Pt
Pto. Ebullición: 3827 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1772 °C
Densidad: 21,447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 12,07689
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Black Powder
Assay ≥97.5 % (Pt)
Specific surface area ≥25 m²/g