Platino ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.635 mm (0.025 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
00860.FF 00860.FI
00860.FFEA 1650 EUR
00860.FF 00860.FI
Platino ≥99.9% (metals basis), láminas, Grosor: 0.635 mm (0.025 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈8.5g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689