Platino ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
10283.FF 10283.FI 10283.GH 10283.FL
10283.FFEA 303 EUR
10283.FF 10283.FI 10283.GH 10283.FL
Platino ≥99.9% (metals basis), Malla metálica 52 mesh, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.47g/25x25mm, Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689