Platino ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
10284.BO 10284.BQ 10284.BU
10284.BOEA 283 EUR
10284.BO 10284.BQ 10284.BU
Platino ≥99.95% (metals basis), alambre, recocido, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Platino
Purity: 99.95% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈67.4g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689