Platino ≥99.9% (metals basis), tubería 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
10294.BQ 10294.BU
10294.BQEA 1670 EUR
10294.BQ 10294.BU
Platino ≥99.9% (metals basis), tubería 1.57 mm (0.0618 in) OD, 1.32 mm (0.0528 in) ID
Platino
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.62g/5cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689