Platino ≥99.99% (metals basis), en polvo, Premion® -22 mesh
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
10672.01EA 127 EUR
10672.01 10672.03 10672.06 10672.14
Platino ≥99.99% (metals basis), en polvo, Premion® -22 mesh
Platino
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-06-4 Appearance: Silver-white Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689