Platino ≥99.997% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: Platinium
10959.G1 10959.G5
10959.G1EA 175 EUR
10959.G1 10959.G5
Platino ≥99.997% (metals basis), alambre, Premion®, Ø 0.1 mm (0.004 in)
Platino
Purity: 99.997% CAS No.: 7440-06-4 Physical Form: ≈0.17g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011179
Formula: Pt
MW: 195.08 g/mol
Pto. Ebullición: 3827
Pto. de fusión: 1769
Densidad: 21.447 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011179
Núm. CAS: 7440-06-4
EINECS: 231-116-1
Índice Merck: 12,07689